Fortfahren mit
SML4026
ZH8651 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-Bromophenyl)ethan-1-amine hydrochloride, 4-Bromobenzene-ethanamine hydrochloride, 4-Bromophenethylamine hydrochloride, p-Bromophenethylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10BrN ·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.54
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
InChI
1S/C8H10BrN.ClH/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
ZHAWIPAHUYMLDV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent, and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1); dual activator of Gs and Gq in mTAAR1/hTAAR1.
ZH8651 is an orally available, potent, and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8651 is dual activator of Gs and Gq in mTAAR1/hTAAR1 (EC50 = 9,85 nM (Gs), 66.5 nM Gq). ZH8651 alleviates MK-801-induced schizophrenia-like phenotypes without inducing catalepsy in mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4028SML4027
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)