Fortfahren mit
SML4097
CID 2745687
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2,4-Difluorophenyl)-5-[[2-[[(1,1-dimethylehyl)amino]thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester, CID-2745687, CID2745687, MLS 0396531, MLS-0396531, MLS0396531, SID26730533, SID 26730533, SID-26730533, Methyl 1-(2,4-difluorophenyl)-5-[[2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-1H-pyrazole-4-carboxylate; Methyl-5-[(tert-butylcarbamothioylhydrazinylidene)methyl]-1-(2,4-difluorophenyl)pyrazole-4-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19F2N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.43
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(/C=N/NC(NC(C)(C)C)=S)N(C2=CC=C(C=C2F)F)N=C1)OC
Biochem/physiol Actions
Potent and human GPR35-selective antagonist that effectively blocks agonist-induced cellular responses without significant effect toward rat or mouse GPR35.
CID 2745687 is a potent and human GPR35-selective antagonist that effectively blocks agonist pamoic acid (PA)-induced cellular responses using human HA-GPR35a-expressing U2OS transfectants (Ki = 12.8 or 18 nM against 1 µM PA by βarr2-GFP recruitment and ERK1/2 phosphorylation, respectively), while exhibiting no significant effect toward rat or mouse GPR35. CID 2745687 is competitive against cromolyn disodium and zaprinast, while being noncompetitive against PA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0423SML2884V4640
CID 2745687 ≥98% (HPLC)
SML4097
CID 2745687
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)