Fortfahren mit
SML4205
I-BET787
≥98% (HPLC), powder, pan-BET bromodomain inhibitor
Synonym(e):
5-[4-Chloro-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-imidazol-2-yl]-1,3-dimethyl-2(1H)-pyridinone, 5-(4-Chloro-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-imidazole-2-yl)-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.80
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective pan-BET family bromodomain (BrD) inhibitor. I-BET787 is an orally active, potent and selective pan-BET bromodomain (BrD) inhibitor (BRD2/3/4/T pIC50 =6.9/7.1/7.1/6.3/BrD1 5.7/6.2/5.9/5.1/BrD2) that demonstrates efficacy in an inflammation model in mice in vivo (5 & 15 mg/kg b.i.d. p.o. for 14 days)by suppressing KLH-TNP (100 μg/kg via i.p. 1h post first I-BET787 oral dosing)-induced T-cell activation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2825SML3850SML1272
I-BET787 ≥98% (HPLC), powder, pan-BET bromodomain inhibitor
SML4205
I-BET787
description
≥98% (HPLC), powder, pan-BET bromodomain inhibitor
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)