Fortfahren mit
SML4233
Perampanel
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(1′,6′-Dihydro-6′-oxo-1′-phenyl[2,3′-bipyridin]-5′-yl)-benzonitrile; 2-(2-Oxo-1-phenyl-5-pyridin-2-yl-1,2-dihydropyridin-3-yl) benzonitrile, E 2007, E-2007, E2007
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H15N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Perampanel is an orally active, noncompetitive AMPA receptor antagonist that inhibits 2 μM AMPA-, but not NMDA-, induced Ca2+ in cultured rat cortical neurones (IC50 = 93 nM) and display therapeutic efficacy in murine models of epilepsy in vivo (audiogenic, MES-induced, and PTZ-induced seizures in mice ED50 = 0.47, 1.6, and 0.94 mg/kg p.o., respectively) and a rat amygdala-kindling model (1-10 mg/kg p.o.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0686A6816
Perampanel ≥98% (HPLC)
SML4233
Perampanel
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
drug control
USDEA Schedule III
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)