Fortfahren mit
SML4271
SN-011
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[3-[[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]amino]-4-hydroxyphenyl][1,1′-biphenyl]-4-carboxamide, SN-11, GUN35901
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19FN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.49
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent, selective, and non-cytotoxic STING inhibitor that blocks STING signaling and inflammation in both in vitro and in vivo.
SN-011 is a potent, specific, and non-cytotoxic STING antagonist that binds to the STING cyclic dinucleotide (CDN)-binding domain with higher affinity than endogenous 2’3’-cGAMP. It locks the STING dimer in an open, inactive conformation and stalls STING-dependent signaling. SN-011 inhibits 2′3′-cGAMP-induced Ifnb expression (IC50 = 127.5, 107.1, and 502.8 nM in MEFs, mouse bone marrow-derived macrophages (BMDMs), and human foreskin fibroblasts (HFFs), respectively. It also suppresses the secretion of pro-inflammatory molecules in vitro mouse and human models, including HSV-1 infection and Trex1 deficiency in mice. SN-011 blocks the spontaneous activation of GOF STING mutants that cause STING-associated vasculopathy with onset in infancy (SAVI).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4208
SN-011 ≥98% (HPLC)
SML4271
SN-011
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, STING agonist
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)