Fortfahren mit
STS0306
DDLAC
Synonym(e):
N-Dodecylamine lactobionamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H47NO11
Molekulargewicht:
525.63
NACRES:
NB.34
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Non-ionic
assay
98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.25 mM
solubility
water: 1.1 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DDLAC is a soft proprietary stabilization detergent. DDLAC is a non-ionic detergent with a lactobionamide head group and a dodecyl chain.
Application
DDLAC is used for
  • Extraction of membrane proteins
  • Solubilization of membrane proteins
  • Stabilization of membrane proteins
Features and Benefits
  • Mild detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0305STS0303STS0300
description
-
description
-
description
-
description
-
solubility
water: 1.1 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
water: >100 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
water: 27 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: soluble, DMSO: soluble, water: soluble
description
Non-ionic
description
Non-ionic
description
Non-ionic
description
Non-ionic
assay
98% (HPLC)
assay
97% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.25 mM
CMC
1.3 mM
CMC
0.54 mM
CMC
2.2 mM
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)