Fortfahren mit
STS0303
DDG
Synonym(e):
N-(2-Methyl-1,3-bis(O-ß-D-Glucose)propan-2-yl)-3-(decylthio)propanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H55NO13S
Molekulargewicht:
657.81
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32039090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Non-ionic
assay
95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.54 mM
solubility
water: 27 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DDG is a soft proprietary detergent. DDG is a non-ionic amphiphilic detergent and surfactant with a di-glucose polar group and decyl chain.
Application
DDG is used for
  • Extraction of membrane proteins
  • Solubilize membrane proteins
  • Stabilization of membrane proteins
  • Creating lipid detergents
  • Creating mixed micelles
  • Creating protein detergent micelles
Features and Benefits
  • Moderate detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0304STS0306STS0308
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
-
CMC
0.54 mM
CMC
>10 mM
CMC
0.25 mM
CMC
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
solubility
water: 27 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
water: 0.5 M, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 1.1 mM
solubility
water: 15 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble
description
Non-ionic
description
Non-ionic
description
Non-ionic
description
Non-ionic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)