Fortfahren mit
STS0300
CALX8
Synonym(e):
5,11,17-Tris[(carboxy)methyl]-25-monooctyloxy-26,27,28-trihydroxycalix[4]arene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H43Na3O10
Molekulargewicht:
776.75
NACRES:
NB.34
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Non-ionic
assay
95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
2.2 mM
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
CALX8 is a soft proprietary detergent. CALX8 is an ionic calixarene based detergent with three polar carboxylic groups and an octyl chain.
Application
CALX8 is used for
  • Extraction of membrane proteins
  • Solubilization of membrane proteins
  • Stabilization of membrane proteins
Features and Benefits
  • Mild detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0302STS0304STS0306
description
-
description
-
description
-
description
-
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, water: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 0.025 mM
solubility
water: 0.5 M, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 1.1 mM
CMC
2.2 mM
CMC
0.025 mM
CMC
>10 mM
CMC
0.25 mM
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)