Fortfahren mit
STS0308
DDTAC
Synonym(e):
Dodecylmercapto-S-(poly(tris(hydroxymethyl)acrylamidomethane) DPn=6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C54H104N6O24S
Molekulargewicht:
1253.49
NACRES:
NB.34
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Non-ionic
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
~0.15 mM
solubility
water: 15 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DDTAC is a soft proprietary, non-ionic detergent.
Application
DDTAC is used for
  • Extraction of membrane proteins
  • Solubilization of fragile membrane proteins
  • Stabilization of fragile membrane proteins
Features and Benefits
  • Mild detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Can be customized to solubilize and stabilize specific membrane proteins
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0305STS0306STS0302
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
manufacturer/tradename
CALIXAR®
solubility
water: 15 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
water: >100 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
water: 1.1 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, water: 0.025 mM, methanol: soluble
description
Non-ionic
description
Non-ionic
description
Non-ionic
description
Non-ionic
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
CMC
~0.15 mM
CMC
1.3 mM
CMC
0.25 mM
CMC
0.025 mM
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)