Fortfahren mit
TMO2425-1003
Nalgene® narrow-mouth Right-to-Know wash bottle
low-density polyethylene, bottle volume 1000 mL, methanol, case of 12 ea
Synonym(e):
Nalgene bottle, plastic bottle, Nalgene 2425-1003, dispensing bottle, fluid dispenser, wash bottle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene , narrow-mouth
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2425-1003
bottle volume
1000 mL
General description
Meet regulatory labeling requirements for chemical containers with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE Wash Bottles, which use standard, instantly recognizable symbols and colors. These low density polyethylene bottles are flexible for easy dispensing and translucent for viewing contents.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)