Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 215,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
low-density polyethylene , narrow-mouth
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2425-1005
bottle volume
1000 mL
General description
Meet regulatory labeling requirements for chemical containers with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE Wash Bottles, which use standard, instantly recognizable symbols and colors. These low density polyethylene bottles are flexible for easy dispensing and translucent for viewing contents.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® narrow-mouth Right-to-Know wash bottle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?