Fortfahren mit
Z744707
Filter Holder System
screen material fritted glass, volume 300 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
feature
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6168-0001
maximum volume
350 mL
volume
300 mL
General description
The filtration filter holder system kit can be used in general and biological applications.
Features and Benefits
  • Effective Filtration Area: 9.6 cm2 using 47 mm diam. Filter, prefilter diam.: 35 mm (not included)
  • Max. Capacity: 350 mL (300 mL Funnel)
  • Sterilization: Autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z744709Z744708Z744706
description
screen material fritted glass, volume 300 mL
description
screen material stainless steel, volume 300 mL
description
screen material stainless steel, volume 100 mL
description
screen material fritted glass, volume 100 mL
maximum volume
350 mL
maximum volume
350 mL
maximum volume
150 mL
maximum volume
150 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
volume
300 mL
volume
300 mL
volume
100 mL
volume
100 mL
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6168-0001
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6168-0002
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6168-0004
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6168-0003
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
feature
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
feature
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
feature
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filter Holder System
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)