Merck
509450
SGE gasdichte Spritzen, Luer-Lock
50F-LL-GT, volume 50 μL, needle size (not included)
Synonym(e):
SPRITZE SGE 50μL, LUER LOCK
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41122001
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
glass syringe
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
Fixed Luer Lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 004230
Volumen
50 μL
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
50948521532509515
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
glass syringe
material
glass syringe
material
glass syringe
material
glass syringe
volume
50 μL
volume
500 μL
volume
50 mL
volume
25 mL
manufacturer/tradename
SGE 004230
manufacturer/tradename
SGE 007230
manufacturer/tradename
SGE 009660
manufacturer/tradename
SGE 009462
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
feature
Fixed Luer Lock
feature
Fixed Luer Lock
feature
needle type Luer lock
feature
needle type Luer lock
Allgemeine Beschreibung
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 50F-LL-GT (volume 50 μL)
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)