Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 611,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Other Notes
Blank, 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Calibration Set A | description Calibration Set E | description Calibration Set A | description Calibration Set B |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefel in geruchlosem Kerosin, IP 336
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?