Merck
K5123-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 1 Adjustable and 1 fixed Endpiece
I.D. × L 25 mm × 500 mm
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.52
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Hersteller/Markenname
Omnifit 006EZ-25-50-AF
Qualitätsniveau
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
25 mm × 500 mm
Allgemeine Beschreibung
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
  • Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
  • One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
Rechtliche Hinweise
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)