Merck
PHL84146
Rebaudiosid M
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Rebaudiosid X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 MG
€ 447,00
€ 447,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H90O33
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1291.29
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O[C@]32C[C@]4([C@H]([C@]5([C@@H]([C@](CCC5)(C)C(=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O
InChIKey
GSGVXNMGMKBGQU-PHESRWQRSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
74632PHL82396PHL85843
Rebaudiosid M phyproof® Reference Substance
PHL84146
Rebaudiosid M
Rebaudiosid B phyproof® Reference Substance
PHL82396
Rebaudiosid B
Rebaudiosid O phyproof® Reference Substance
PHL85843
Rebaudiosid O
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Allgemeine Beschreibung
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)