Fortfahren mit
SPRFKIT7
Referenzkit zur Bestimmung des Rauchpunkts von Brennstoffgemischen
certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
7 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 661,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 661,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Other Notes
Kit consists of:
SPRF1 Smoke Point Reference Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60 %v/v)
SPRF2 Smoke Point Reference Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75 %v/v)
SPRF3 Smoke Point Reference Fuel Blend 3 for 22.7 mm (20/80 %v/v)
SPRF4 Smoke Point Reference Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85 %v/v)
SPRF5 Smoke Point Reference Fuel Blend 5 for 30.2 mm (10/90 %v/v)
SPRF6 Smoke Point Reference Fuel Blend 6 for 35.4 mm (5/95 %v/v)
SPRF7 Smoke Point Reference Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100 %v/v)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SPRF7SPRF4SPRF2
description
certified reference material
description
Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100%v/v), certified reference material
description
Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85%v/v), certified reference material
description
Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75%v/v), certified reference material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Signalwort
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)