Fortfahren mit
1065301
USP
Bendamustine Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bendamustine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)