Fortfahren mit
1076465
USP
Bromazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Brom-5-(2-pyridyl)-3H-1,4-benzodiaxepin-2(1H)-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10BrN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.15
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bromazepam
manufacturer/tradename
USP
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C(CN=C1C2=CC=CC=N2)NC3=C1C=C(Br)C=C3
InChI
1S/C14H10BrN3O/c15-9-4-5-11-10(7-9)14(17-8-13(19)18-11)12-3-1-2-6-16-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
InChI key
VMIYHDSEFNYJSL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA2(2555)
General description
Bromazepam belongs to the 1,4-benzodiazepine class of compounds. It is a type of psychotropic drug, which finds therapeutic applications as an anti-anxiety agent.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Bromazepam may be used as a standard in the quantitative determination of bromazepam in biosamples like human plasma using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS).
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromazepam
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)