Fortfahren mit
1300004
USP
Guajacol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Methoxyphenol, Methylcatechol, Pyrocatechol-Monomethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
508112
eCl@ss:
25140904
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.27 (vs air)
vapor pressure
0.11 mmHg ( 25 °C)
API family
guaiacol
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Guajakol, zusammen mit 2,4,6-Trichlor-anisol, ist verantwortlich für den Korkgeschmack von Wein. Es wurde eine Methode zur Extraktion und Quantifizierung der beiden Verbindungen entwickelt.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W253200G5502CRM40484
Guajacol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1300004
Guajacol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
natural, ≥99%, FG
description
oxidation indicator
description
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Halal, Fragrance grade, FG, Kosher, natural
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
cannabis testing
format
neat
format
-
format
-
format
single component solution
agency
USP
agency
meets purity specifications of JECFA, follows IFRA guidelines
agency
-
agency
-
mp
26-29 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guajacol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)