Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
powder
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
General description
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| form powder | form - | form - | form powder |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| packaging pkg of 15 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of (60 mg) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

