Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
liquid
shelf life
at -20 °C
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat (solution)
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| shelf life at -20 °C | shelf life - | shelf life per USP | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical |
| form liquid | form - | form powder | form - |
| format neat (solution) | format neat | format neat | format neat |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



