Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
(solution)
storage temp.
−20°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| application(s) pharmaceutical | application(s) cosmetics |
| format (solution) | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade TraceCERT®, certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| agency USP | agency - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.




