Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

1A05060

USP

Desethyl Sunitinib

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Synonym(e):

reference material

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C20H23FN4O2
Molekulargewicht:
370.42
UNSPSC Code:
41116100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

agency

USP

form

solid

shelf life

at -20 °C

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

neat

storage temp.

2-8°C

General description

This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
1A05030SML31171A05050
description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

≥98% (HPLC)

description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

-

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

-

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

-

application(s)

pharmaceutical small molecule

shelf life

at -20 °C

shelf life

at -20 °C

shelf life

-

shelf life

-

form

solid

form

powder

form

powder

form

-

format

neat

format

neat

format

-

format

neat


Piktogramme

Health hazardEnvironment

Signalwort

Warning

Gefahrencodes

Hazard Classifications

Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2

Zielorgane

blood vessel,Bone marrow

Lagerklasse

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen