Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C2=C(NC3=CC=C(C=C3)N(C(=O)CN4CCN(C)CC4)C)C=5C=CC=CC5
InChI
InChI=1S/C30H31N5O4/c1-33-14-16-35(17-15-33)19-26(36)34(2)23-11-9-22(10-12-23)31-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39)18-25(24)32-29(27)37/h3-13,18,31H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,37)(H,38,39)/b28-27-
InChI key
KEHNCEDHZGQSNP-DQSJHHFOSA-N
General description
Analysis Note
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Gastro-intestinal system,Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?