Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].O=C(OCCCCCCOC(=O)CC[N+]1(C)CCC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C1CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)CC[N+]4(C)CCC5=CC(OC)=C(OC)C=C5C4CC6=CC=C(OC)C(OC)=C6
InChI
InChI=1S/C54H74N2O12.2HI/c1-55(23-19-39-33-49(63-7)51(65-9)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-3)47(31-37)61-5)25-21-53(57)67-27-13-11-12-14-28-68-54(58)22-26-56(2)24-20-40-34-50(64-8)52(66-10)36-42(40)44(56)30-38-16-18-46(60-4)48(32-38)62-6;;/h15-18,31-36,43-44H,11-14,19-30H2,1-10H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UQODRNWEITXLOV-UHFFFAOYSA-L
General description
Analysis Note
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?