Reagenzien für die Lebendzellbildgebung
Die Lebendzellbildgebung in Echtzeit ermöglicht es Wissenschaftlern, dynamische zelluläre Ereignisse zu überwachen, die sich ansonsten der Beobachtung mit herkömmlichen Endpunkttechniken wie Fixed Imaging und PCR entziehen, die nur einen statischen Moment in der Zeit erfassen. Unser Portfolio an Reagenzien für das Live-Cell-Imaging umfasst neuartige fluoreszierende Zellmarkierungstechnologien für die Zellverfolgung, fluoreszierende lentivirale Biosensoren, herkömmliche fluoreszierende Farbstoffe und Sonden zur Analyse zellulärer Ereignisse in Echtzeit.Diese Reagenzien sind optimal für die Erfassung dynamischer zellulärer Ereignisse mit Echtzeit-Inkubations- und Imaging-Systemen wie dem CellASIC® ONIX2 Mikrofluidik-Live-Cell-Imaging-System, können aber auch wie herkömmliche fluoreszierende Zellkulturreagenzien mit Standard- oder konfokaler Fluoreszenzmikroskopie verwendet werden.
Unterhalb der Produkttabelle finden Sie weitere Produktbeschreibungen, u.a. für PKH und CellVue® Fluorescent Cell Linker Labeling, LentiBrite™ Fluorescent Lentiviral Biosensors, BioTracker® Live Cell Fluorescent Dyes and Stains und mehr.
Produkte
PKH und CellVue® Fluoreszierende Zell-Linker Markierung
PKH und CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits ermöglichen die fluoreszierende Membranmarkierung von lebenden Zellen für Langzeit-Live-Cell-Imaging-Experimente.
Die wichtigsten Eigenschaften der PKH- und CellVue®-Farbstoffe sind:
- Stabil für bis zu 100 Tage auf lebenden Zellen in vivo
- Sicher für eukaryotische Zellen, bakterielle Zellen und Parasiten
- Kein signifikantes Auslaufen des Farbstoffs oder Übertragung von Zelle zu Zelle
- Gleichmäßiges und reproduzierbares Signal
- Spektral unterschiedliche Farbstoffe ermöglichen Mehrfarbenanalyse
- Kompatibel mit anderen Fluoreszenzmarkern
- Zitiert in über 7.000 Publikationen
LentiBrite™ Fluoreszierende Lentivirale Biosensoren
LentiBrite™ Fluoreszierende lentivirale Biosensoren sind eine Reihe von vorverpackten lentiviralen Partikeln, die für fluoreszierende Proteine kodieren, die mit Autophagie, Apoptose und Zellstruktur assoziiert sind, um Einblicke in diese Prozesse in lebenden Zellen zu erhalten.
Lentivirale Biosensoren zeichnen sich aus durch:
- Fertig verpackt, gebrauchsfertiges Format, markiert mit monomerem GFP & RFP
- Minimaler Titer (≥3 x 108 IFU/mL) pro Fläschchen
- Überlegene Transfektionseffizienz im Vergleich zu chemisch basierten Methoden
- Für sich teilende, sich nicht teilende und schwer zu transfizierende Zellen wie Primärzellen oder Stammzellen
- Nicht störend für die Zellfunktion
BioTracker® Live Cell Fluoreszenzfarbstoffe und Färbemittel
BioTracker® Live Cell Farbstoffe sind zellpermeable Farbstoffe für Anwendungen in lebenden Zellen, wie z.B. Organellen-Markierung, Apoptose-Detektion, Zelllebensfähigkeit und Zellgesundheitsanalyse, Hypoxie-Monitoring, Verfolgung reaktiver Sauerstoffspezies, Kalzium-Indikatorfunktion, und neurale und Stammzellen (SCR150, SCT029, SCT046) Kulturen.
LuminiCell Tracker™ Fluoreszierende Nanopartikel
LuminiCell Tracker™ fluoreszierende Nanopartikel bieten ein wirksames, einfaches und ungiftiges Reagenz für Langzeitexperimente zur Zellverfolgung.Basierend auf der Technologie der aggregationsinduzierten Emission (AIE) wurden diese Zellverfolgungsfarbstoffe in biokompatible, zelldurchlässige, fluoreszierende Nanopartikel (AIE Dot) eingekapselt, die eine verbesserte Photostabilität, ultrahelle Fluoreszenz und geringe Zelltoxizität für Bioimaging-Anwendungen über längere Zeiträume bieten.
- Heller: 10x heller als viele alternative Zellmarkierungstechnologien
- Photostabil: 3-fache Fluoreszenz-Langlebigkeit, ohne Signalauslöschung
- Biokompatibel: Ungiftige organische Nanopartikel, die für biologische Anwendungen entwickelt wurden
- Schnelles Protokoll: Einfach zu befolgendes Protokoll markiert Zellen in vier Stunden oder weniger
Erhältlich in mehreren Fluoreszenzemissionen zur Optimierung des Multiplexings, ist unser neuester AIE Cell Tracker (SCT017) im essentiellen NIR (Nahinfrarot)-Bereich, um die Anwendungsvielfalt zu erhöhen und das Multiplex-Potenzial zu erweitern.
Verwandte Ressourcen
- Article: Live Cell Imaging of β-Actin Cytoskeleton Proteins using LentiBrite™ Fluorescent Biosensors
Learn how these pre-packaged lentiviral particles facilitate visualization of autophagy, apoptosis, and cell structure in live cell analysis.
- Article: Long-Term Live Cell Tracking of Cancer and Stem Cells Using a Biocompatible Fluorescent Nanoparticle Based Upon Aggregation Induced Emission (AIE Dot) Nanotechnology
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIE Dots) that can be used to label cells and vasculature for long-term live cell tracking and tracing experiments.
- Article: Lipophilic Dye Kits for Cell Tracking
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Article: Exosome Labeling Protocol with PKH Lipophilic Dyes
PKH dyes label exosomes for tracking experiments in vitro and in vivo, detailed protocol provided.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of Cytoskeleton Structure Proteins using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of LC3 Mediated Autophagy using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
- Article: Cancer Stem Cell Detection with AldeRed™ 588-A
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
- Article: PKH and CellVue® Claret Fluorescent Cell Linker Dyes
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
- Article: Live Cell Fluorescent Organelle Dyes and Stains
BioTracker fluorescent organelle stains and dyes bring experiments to life with multiple color options.
- Article: Dynamic Live Cell Imaging of Caspase Mediated Apoptosis and Cellular Hypoxia in Lymphocytes and Cancer Cells Using the CellASIC® ONIX2 Microfluidic Platform
Article on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.