Merck
Emprove®-Chemikalien
Für Arzneimittelhersteller, welche die Rohstoffauswahl vereinfachen und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen erfüllen wollen, enthält unser Portfolio an Emprove®-Chemikalien über 400 pharmazeutische Rohstoffe, die nach verschiedenen Risikostufen geordnet sind.  
Alle Roh- und Ausgangsstoffe sind in Kategorien unterteilt, um die Auswahl zu vereinfachen, und für jedes Produkt steht die umfassende, aktuelle Dokumentation zur Verfügung, die Sie benötigen, um regulatorische Herausforderungen zu bewältigen, Risiken zu steuern und Prozesse zu verbessern.
Das Portfolio ist in vier Kategorien unterteilt:
  • Emprove® Evolve ist für die Frühphasen der biopharmazeutischen Herstellung konzipiert, um die Lücke zwischen Laborqualität und GMP-konformen Roh- und Ausgangsmaterialien zu schließen, und beinhaltet transparente Informationen und Dokumentation zur Lieferkette.
  • Emprove® Essential ist für Anwendungen mit mäßigem Risiko vorgesehen und bietet Konformität mit dem GMP-Leitfaden IPEC-PQG und/oder Zertifikationsstandard EXCiPACT™ sowie Lieferkettentransparenz und regulatorische Unterstützung, die Arzneimittelhersteller bei formalisierten Risikobewertungen unterstützt.
  • Emprove® Expert ist für Anwendungen mit höherem Risiko konzipiert, bei denen niedrigste Mikroorganismen- und Endotoxinkonzentrationen von höchster Relevanz sind. Neben dem Risikomanagement der Emprove® Essential-Produkte bietet die Reihe Emprove® Expert Produkte mit spezifizierten niedrigen Mikroorganismen- und Endotoxinkonzentrationen, die eine allgemeine Risikominderungsstrategie unterstützen.
  • Emprove® API ist auf die Compliance von Fertigarzneimitteln mit internationalen Standards ausgerichtet. Sie werden in Europa hergestellt, um die Qualitäts- und gesetzlichen Anforderungen für aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) gemäß ICH Q7 GMP zu erfüllen. Der spezialisierte Support durch unser Team für regulatorische Vorschriften beinhaltet den Zugang zu umfangreicher Dokumentation wie DMF, CEP und ASMF.
Schritt halten mit neu aufkommenden Vorschriften für Rohstoffe
Für kritische Rohstoffe, die in Produktionsprozessen verwendet werden, gibt es keine klar definierten gesetzlichen Standards oder Qualitätsanforderungen, sie geraten jedoch immer mehr in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Wir entwickeln unser Portfolio an Emprove®-Chemikalien weiter wie mit der jüngsten Ergänzung um die Produktlinie Emprove® Evolve, die zweckmäßige, hochwertige Rohstoffe für frühe Produktionsanwendungen bietet. Da die aufkommenden regulatorischen Anforderungen für kritische Rohstoffe neue Herausforderungen mit sich bringen, werden wir unser Angebot weiter ausbauen, um Ihre Qualitätsrisikobewertung mit detaillierter Dokumentation sowie Transparenz und Kontrolle der Lieferkette zu unterstützen.
Dokumentation für einen schnellen Weg durch das Labyrinth gesetzlicher Vorschriften
Im Rahmen des Emprove®-Programms stehen zum gesamten Portfolio an Chemikalien der Reihen Emprove® Evolve, Essential und Expert entsprechender Emprove®-Dossiers zur Verfügung. Diese umfassende Dokumentation erleichtert Ihre Anstrengungen in den Bereichen Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung. 
Emprove®-Dossier-Bibliothek für Roh- und Ausgangsmaterialien
Unterstützt die Rohstoffqualifizierung und beschleunigt die Vorbereitung von Zulassungsanträgen für Arzneimittel
In Übereinstimmung mit ICH CTD Kapitel 3 Qualität (angepasst für Hilfsstoffe)
  • Allgemeine Angaben
  • Herstellung
  • Charakterisierung
  • Elementare Verunreinigungen (ICH Q3D)
  • Wirkstoffkontrolle
  • Referenzstandard
  • Behältnisverschlusssystem einschließlich „Erklärung zu Primärverpackungsmaterialien“.
  • Haltbarkeit
  • Erklärung zum Umweltschutz
Kostenlos*
* Das Material Qualification Dossier ist kostenlos und nach dem Anmelden auf den spezifischen Produktdetailseiten unserer Website verfügbar. Es kann auch über die Emprove®-Suite heruntergeladen werden.
Beantwortet Fragen bei der Qualitätsrisikobewertung gemäß ICH Q9 und EU 2015/C95/02.
  • Informationen zur Lieferkette
  • Allgemeine Erklärung zur Guten Dokumentationspraxis
  • Selbstbewertung der Produktqualität**
  • Qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertung
  • Zusammenfassung des Auditberichts
  • Erklärung zum Risikomanagement
  • Erklärung zum Änderungsmanagement
  • Erklärung zur Datenintegrität
Kostenlos*
*Das Quality Management Dossier ist kostenlos und nach dem Anmelden auf den spezifischen Produktdetailseiten unserer Website verfügbar. Es kann auch über die Emprove®-Suite heruntergeladen werden.
**Basierend auf Rx-360 SAQ Modul 3
Unterstützt Aktivitäten zur Prozessoptimierung und Sicherheitsrisikobewertung.
  • Bericht über Produktqualität
  • Stabilitätsdaten**
  • Analytisches Verfahren
  • TUPP (falls zutreffend)
  • Erweiterte Angaben zu Nitrit
Premium*
*Das Operational Excellence Dossier kann nach dem Anmelden einzeln auf den Produktdetailseiten unserer Website oder als unbegrenzter Zugang über das Abonnement unserer Emprove®-Suite erworben werden.
**Nur für die Produkte Emprove®-Essential und Emprove®-Expert verfügbar, basierend auf Langzeitstabilitätsstudien gemäß den Anforderungen gemäß ICH Q1A.
Produkte der Serie Emprove® API werden mit dem Emprove®-API-Informationspaket geliefert, durch das die Qualifizierung und Risikobewertung im Zusammenhang mit APIs unterstützt wird. Dieses umfasst:
  • Allgemeine Informationen
  • Herstellung
  • Spezifikation
  • Behördliche Zertifikate
  • Selbstbewertung der Produktqualität
  • Verpackungsinformationen
  • Zusammenfassung und Schlussfolgerung zur Stabilität
Transparenz der Qualität und Dienstleistungen
Wir unterstützen unsere Partner bei der Risikobewertung, indem wir detaillierte Informationen über das angewandte Qualitätsmanagementsystem, die Lieferkette, Daten zu extrahierbaren Bestandteilen und Daten zur Stabilität eines Produkts bereitstellen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wählen Sie eines der nachstehend aufgeführten Kriterien für unseren Qualitäts- & Servicekatalog.
Emprove®-Roh- und -Ausgangsmaterialien nach Kategorie
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Qualitätssysteme
ISO 9001 + GMP-Elemente*
IPEC-PQG GMP-Leitfaden und/oder EXCiPACT™
IPEC-PQG GMP-Leitfaden und/oder EXCiPACT™
ICH Q7
Pharmakopöe
Nein
Qualitätsvereinbarung
Eigenkontrolle
Änderungsbenachrichtigung
Erläuterung der Chargennummer
Zugangsbescheinigung/Autorisierung
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Informationen zur Lieferkette (Kontrollkette)
Lieferanten-Audits
Ursprünglicher Hersteller
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Flussdiagramm Herstellung
Teil des Antragstellers
Selbstbewertung der Qualität
Produktqualitätsbericht*
Interne Prüfung
Behälterverschlusssystem
Teil des Antragstellers
Bericht über die langfristige Stabilität**
Nein
Teil des Antragstellers
*Basierend auf Rx360 SAQ Modul 3.
**Basierend auf Langzeitstabilitätsstudien gemäß ICH Q1A-Anforderungen.
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
TSE/BSE-Zertifikate
Allergen-Zertifikat
Aflatoxin-Zertifikat
Melamin-Zertifikat
GMO-Zertifikat
Halal-/Koscher-Zertifikat
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Begründung der Spezifikation
Teil des Antragstellers
Analytische Methoden
Teil des Antragstellers
Validierungsbericht offener Teil
Nein
Teil des Antragstellers
Lösungsmittelrückstände, Rückstände von Katalysator/elementaren Verunreinigungen
Niedrige spezifizierte Endotoxinkonzentrationen
Abhängig vom Produkt
Abhängig vom Produkt
Niedrige spezifizierte mikrobiologische Grenzwerte
Abhängig vom Produkt
Abhängig vom Produkt
Die neue Emprove<sup>®</sup> Suite:
DIE NEUE EMPROVE®-SUITE: KOMPLEXITÄT SCHNELL UND UNBESORGT MEISTERN
Die Einhaltung der geltenden guten Herstellungspraktiken ist ein kontinuierlicher Prozess. Änderungen sind unvermeidlich. Audits und regelmäßige Überprüfungen sind notwendig.
Steigen Sie ein: Die Emprove®-Suite ist Ihr Begleiter, um Ihren Prozess der Risikobewertung zu verbessern. Diese digitale Information-as-a-Service-Plattform bietet Ihnen einen komfortablen Zugang zu verlässlichen Informationen – überall und jederzeit. Mit einem Abonnement bleiben Sie immer auf dem Laufenden:  Sie können die Emprove®-Dossiers nicht nur leicht finden, ansehen und herunterladen, sondern sich auch für Benachrichtigungs-Updates anmelden, um über Änderungen an Dokumenten informiert zu werden. Sie können für die Emprove®-Dossiers auch Download-Metriken und Berichte erstellen und vieles mehr.
Vor allem aber bietet Ihnen ein Abonnement der Emprove®-Suite folgende Vorteile:
  • Sie können alles nutzen, was das Emprove®-Programm zu bieten hat
  • Weltweite Zusammenarbeit und Austausch von Informationen
  • Den komplexen Compliance-Prozess schnell und unbesorgt meistern
Weitere Informationsquellen
Senden Sie uns einfach das nachstehende Antwortformular ausgefüllt zu, nachdem Sie unsere Emprove®-Geschäftsbedingungen gelesen haben, um noch heute das Abonnement zu aktivieren.