Merck
Extrahierbare und herauslösbare Bestandteile
BioReliance® Prüfdienstleistungen für extrahierbare und herauslösbare Bestandteile
Das Erfassen des Potenzials herauslösbarer Bestandteile, die Patientensicherheit zu beeinträchtigen, ist ein entscheidender Schritt in der Validierungsstrategie jedes biopharmazeutischen Herstellers. Unsere Dienstleistungen für extrahierbare und herauslösbare Bestandteile (E&L) berücksichtigen einen risikobasierten Ansatz, um festzustellen, ob die Patientensicherheit durch Kunststoffmaterialien, die während Ihres Prozesses mit dem Arzneimittelendprodukt in Kontakt kommen, beeinträchtigt wird, während gleichzeitig die Bewertung einer potenziellen Toxizität für Patienten erfolgt. 
In Übereinstimmung mit den Erwartungen vonseiten der Aufsichtsbehörden führt unser E&L-Team eine gründliche Interpretation der Datensätze zu extrahierbaren Bestandteilen durch und bewertet dabei die Kritikalität Ihrer Prozesslinie und Ihres Einwegsystems. Folgende Punkte können durch uns bestimmt werden:
  • Zu bewertende Einwegkomponenten
  • Wahl der Analysemethode
  • Modell-Lösungsmittel
  • Relevante Worst-Case-Bedingungen
Nahtlose und robuste E&L-Bewertung
Um nachzuweisen, dass die in Ihrer Produktion verwendeten Filtrationseinheiten und Materialien für Einwegsysteme die Sicherheit eines Arzneimittels für Patienten nicht beeinträchtigen, unterstützen wir Sie bei der Durchführung einer Risikobewertung und empfehlen eine schrittweise Validierungsstrategie.
Eine einfachere Möglichkeit, eine nahtlose und solide E&L-Bewertung zu erzielen
Sammeln
Extractables Dossiers
Warum?
Zusammenstellen von extrahierbaren Standarddaten für Kontaktmaterial, das im Prozess verwendet wird, darunter BioPhorum-Protokoll und USP-<665>Ansätze
EMPROVE® PROGRAMM
Was?
Dossiers für extrahierbare Stoffe:
  • Ermöglichung der Erstqualifizierung
  • Gewährleistung der Produktfunktionalität
  • Gewährleistung der Materialsicherheit
Wo?
Operational Excellence Dossiers
    Interpretieren
    Extractables Data
    Warum?
    Ermittlung prozessspezifischer extrahierbarer Stoffe in Arzneimitteln durch Interpretation standardmäßiger extrahierbarer Daten (Modellströme, Skalierung, Zeitpunkte)
    VALIDIERUNGSSERVICES
    Was?
    Prozessspezifischer Bericht über extrahierbare Stoffe: Quantitative Liste der prozessspezifischen extrahierbaren Stoffe (oder potenziell auslaugbaren Stoffe)
    Wo?
    Studienservice für extrahierbare Stoffe
      Bewerten und Abschwächen
      Leachables Report
      Warum?
      Berechnung des mit der Einnahme von Medikamenten verbundenen Risikos auf der Grundlage extrahierbarer Verbindungen
      Falls die Bewertung fehlschlägt, Risikominderung mit einer Studie über auslaugbare Stoffe oder Änderung des Prozessdesigns
      VALIDIERUNGSSERVICES
      Was?
      Bericht zur Patientensicherheit
      Bericht über auslaugbare Stoffe
      Wo?
      Patientensicherheit
      Evaluierungsservice, auslaugbare Stoffe, Studienservice
        Maximieren
        Patient Safety
        Maximierung der Bestrebungen zur Gewährleistung der Patientensicherheit
          • Bewertung von extrahierbaren Bestandteilen. Unter Berücksichtigung eines Worst-Case- und eines Modell-Lösungsmittel-Ansatzes werden Daten zu extrahierbaren Bestandteilen durch unsere analytischen Studien oder über unser Emprove®-Programm zusammengestellt.
          • Bewertung der Patientensicherheit. Ein interner Toxikologe führt eine Bewertung der Patientensicherheit durch, um das potenzielle Risiko für die Patienten zu ermitteln. Anhand der Daten über extrahierbare und herauslösbare Bestandteile, aus Herstellungsprozess und Arzneimittelbeschreibung wird die potenzielle tägliche Aufnahme potenziell herauslösbarer Bestandteile im Vergleich zu den Expositionsgrenzwerten berechnet.
          • Prüfung auf herauslösbare Bestandteile. Wenn ein risikobasierter Ansatz dies erfordert, wird eine Studie zu herauslösbaren Bestandteilen unter Verwendung der Prozessbedingungen und Produkte für den Endanwender durchgeführt, um Verbindungen aus dem Filtrationsgerät und den Einwegsystemen zu ermitteln. Darauf folgt eine Bewertung der Patientensicherheit.
          Das daraus resultierende Datenpaket zu extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteilen beweist und bestätigt entweder die E&L-Sicherheit Ihres Herstellungsprozesses oder zeigt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bewertung auf. Die Validierungsservices können Sie darüber hinaus dabei unterstützen, Risiken durch Spülstudien und alternative Prozessdesigns zu minimieren.
          Fordern Sie ein Angebot an und starten Sie noch heute durch.