AIDDISON™ AI Drug Discovery
BREAKTHROUGHS IN DRUG DISCOVERY BEGIN HERE
Die Software AIDDISON™ unterstützt medizinische Chemiker, indem sie den gesamten Prozess der Wirkstoffentdeckung rationalisiert. Durch den Einsatz generativer KI und fortschrittlicher CADD-Methoden integriert AIDDISON™ ligandenbasierte und strukturbasierte Ansätze in einer einzigen, einfach zu bedienenden Plattform. Von der Hit-Identifizierung bis zur Lead-Optimierung bietet es alle Werkzeuge, die benötigt werden, um mit größerer Effizienz und Zuversicht von einer Idee zu verwertbaren Erkenntnissen zu gelangen.
VORTEILE FÜR MEDIZINISCHE CHEMIKER
- Integrierte Lösung: Design, Optimierung, Screening und Planung der Synthese in einer Plattform. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln oder Daten neu formatieren.
- Vorhersagende KI/ML: Führen Sie ein virtuelles Screening Ihrer Moleküle durch, indem Sie KI/ML-Modelle verwenden, die auf jahrzehntelangen firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungsdaten trainiert wurden, oder passen Sie sie mit Ihren eigenen Datensätzen an.
- State-of-the-Art De Novo Design: Generieren Sie neuartige niedermolekulare Bibliotheken mit optimierten strukturellen und ADMET-Eigenschaften.
- Cloud-native Rechenleistung: Sichere, skalierbare SaaS-Infrastruktur ermöglicht schnelle, zuverlässige Berechnungen.
- Robuste Datensicherheit: ISO 27001-Zertifizierung garantiert branchenüblichen, durchgehenden Schutz Ihrer Daten und Ihres geistigen Eigentums.
- Kosten- und Zeitersparnis: In silico Methoden sorgen für schnellere und zuverlässigere Entscheidungen vom virtuellen Screening bis zur Retrosynthese.
Echtzeit-OPTIMIERUNG DES DROGENKANDIDATEN-SCREENSING MIT AIDDISON™ SOFTWARE
De Novo Moleküldesign
Erschließen Sie den grenzenlosen chemischen Raum mit generativer KI, angetrieben von REINVENT 4.0:
- Entwerfen Sie neuartige Moleküle auf der Grundlage von benutzerdefinierter struktureller Ähnlichkeit und Synthetisierbarkeit.
- Erforschen Sie mühelos den mehrstufigen Austausch von R-Gruppen und die Dekoration von Gerüsten.
- Bestimmen Sie bis zu zwei verschiedene Vorwärtsreaktionen für jeden R-Gruppen-Ersatz, um Bibliotheken auf der Grundlage des Reaktionstyps zu erstellen.
- Optimieren Sie Molekülbibliotheken für QED (Quantitative Estimate of Drug-Likeness), ADMET-Eigenschaften und Bindungsaffinität.
Ähnlichkeits- und Pharmakophor-Suche
Suchen Sie in Minutenschnelle mehr als 60 Milliarden virtuelle und bekannte Moleküle:
- Erforschen Sie extrem große chemische Räume mit den besten 2D-Suchalgorithmen einschließlich FPSim2 und FTrees von BioSolveIT.
- Suchen Sie einzelne Moleküle oder Molekülgruppen auf der Grundlage von Ähnlichkeit, Substruktur und chemischen Merkmalen.
- Suchen Sie über 25 Milliarden virtuelle Verbindungen exklusiv in SA-Space™, das von Sigma-Aldrich entwickelt wurde.
- Automatische Berechnung physikochemischer Eigenschaften und ML-basierte ADMET-Vorhersagen.
Shape-Based Search
Vergleichen Sie verschiedene Moleküle, indem Sie 3D-Molekülstrukturen an einem Referenzliganden mit Flare™ von Cresset ausrichten:
- Filtern, sortieren und clustern Sie Moleküle auf der Basis von Multiparameter-Optimierung.
- Nutzen Sie Dimensionalitätsreduktion und Korrelation zwischen Eigenschaften, um die besten Kandidaten zu finden.
- Entwerfen Sie neue Gerüste und Liganden mit feldbasiertem Alignment und Scoring.
Molekulares Docking
Visualisieren Sie Zielmolekül-Protein-Interaktionen, um eine optimale Bindung mit Flare™ von Cresset zu gewährleisten:
- Visualisieren und bewerten Sie einfach Protein-Ligand-Komplexe und Bindungsaffinität.
- Identifizieren Sie schnell potenzielle Bindungstaschen in Ihrem Protein
- Finalisieren Sie Zielmoleküle auf der Grundlage einer präzisen 3D-Ausrichtung und Eigenschaftsbewertung.
GENERIEREN SIE IHREN NÄCHSTEN ERFOLG MIT AIDDISON™ DRUG DISCOVERY SOFTWARE
Entdecken Sie, wie die AIDDISON™-Plattform datengestützte Einblicke und Inspirationen liefern kann, um Ihre Arzneimittelforschung voranzutreiben.
Kontaktieren Sie unser Team, um mehr zu erfahren
Benutzertestimonials
"AIDDISON™ ist ein integriertes und einfach zu bedienendes Werkzeug zur Identifizierung von Leitstrukturen, das eine Reihe von Werkzeugen für die Modellierung, das Docking und die Bewertung von Molekülen zusammenführt."
-SVP, Drug Discovery,
Emerging Biotech
"Mit verschiedenen Vorhersage-, Docking- und Analysewerkzeugen ermöglicht diese Software eine schnellere Entdeckung von Medikamenten."
Leiter der Chemie,
Pharma
"AIDDISON™ kombiniert die Datenanalyse mit der Fähigkeit, mehrere virtuelle Datenbanken zu durchsuchen, um eine effiziente Hit-Expansion durchzuführen und gleichzeitig eine vorläufige molekulare Modellierung einzubeziehen, um strukturelle Erkenntnisse zu gewinnen."
Drug Discovery Medicinal Chemist,
Emerging Biotech
"Ein One-Stop-Shop für medizinische Chemiker, die sich für molekulare Modellierung und die Erforschung großer chemischer Räume interessieren."
Medizinischer Chemiker,
Emerging Biotech
Verwandte Produktressourcen
- Application Note: Empowering Drug Discovery with AI/ML and CADD Tools in a Secure, Web-Based SaaS Platform
By seamlessly integrating generative models, ADMET property predictions, searches in vast chemical spaces, and molecular docking, AIDDISON™ provides a sophisticated platform for modern drug discovery.
- White Paper: Using AI-Powered Software to Accelerate and Optimize Novel Drug Design
AIDDISON™ uses a scientific approach to first generate thousands of viable candidate molecules as the starting point in an analysis.
- White Paper: Building a Next-Generation Toolbox for AI-powered Drug Discovery
Machine learning, deep learning, and generative AI can help scientists generate structures for new drug candidates and explore protein-ligand binding before starting any experiments in a wet lab.
- White Paper: How to Build Your AI-Enabled Drug Discovery Program
This playbook provides a comprehensive guide to integrating AI into existing drug discovery programs.
- Article: Quality is Key: Turnkey AI Solution Powered by Robust Big Data
As our access to more diverse chemical space expands, fueled by advances in combinatorial chemistry, navigating this space becomes ever more sophisticated and essential for drug discovery.
- Article: Harnessing Generative AI to Revolutionize Drug Discoveries
Our AI-powered drug discovery platform will help drug designers explore vast chemical space and design successful drug candidates in minutes.
- Article: Merck KGaA, Darmstadt, Germany Launches the First Ever AI Solution to Integrate Drug Discovery and Synthesis
AIDDISON™ software-as-a-service platform bridges the gap between virtual molecule design and real-world manufacturing.
- Article: Fast-Tracking Drug Discovery with an AI Boost
Before the new AI-powered drug discovery platform hit the market, it took trials, tribulations and a napkin.
- Flyer: AIDDISON™ AI Powered Drug Discovery
AIDDISON™ combines the power of artificial intelligence (AI) and computer-aided drug design (CADD) tools into a single integrated platform for virtual screening, scaffold hopping, hit identification, and lead optimization in medicinal chemistry.