Merck
Zinnorganische Reagenzien
Ein Auszug aus unserem Portfolio an zinnorganischen Verbindungen, darunter Allyltriphenylstannan, Dibutylzinnmaleat und Tributylzinnchlorid
Zinnorganische Reagenzien sind von zentraler Bedeutung für den Fortschritt in der organischen Synthese bei der Suche nach hochkomplexen Naturstoffen und der Erstellung neuer chemischer Strukturen und bekannter Bindungsarten.  Zinnorganische Verbindungen, die auch als Stannane bezeichnet werden, weisen mindestens eine Zinn-Kohlenstoff-Bindung auf und werden häufig als Synthone in Palladium-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt. Seit dem ersten Bericht von Stille im Jahr 1977 werden zahlreiche Anwendungen zinnorganischer Reagenzien bei der Bildung neuer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen (C-C) für die Synthese von Naturstoffen und anderen niedermolekularen Verbindungen für die Arzneimittelforschung alltäglich eingesetzt.   
Die zinnorganische Chemie ist nach wie vor ein aktives Forschungsgebiet in der metallorganischen Chemie und bietet eine breite Palette von Anwendungen in der Pharmakologie, Agrochemie und Polymerisation. Unsere zinnorganischen Reagenzien werden für die Erzeugung von Stille-Kupplungsvorläufern verwendet, um komplexere Kopplungspartner zu erhalten. Darüber hinaus für Dehalogenierungsreaktionen, um Kohlenwasserstoffe in späten Synthesesephasen zu ermöglichen. 
Lesen Sie mehr
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 85
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 85
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 85 Suchergebnissen angezeigt.
Unser umfangreiches Portfolio zinnorganischer Verbindungen umfasst:
  • Zinnorganische Halogenide
  • Zinnorganische Hydride
  • Zinnorganische Oxide und Hydroxide
  • Hyperkoordinierte Stannane
  • Triorganozinnsalze
Darüber hinaus beinhaltet unser Angebot weitere metallorganische Reagenzien für Kreuzkupplungsreaktionen und die Entdeckung neuer Bindungsbildungsmethoden. Diese Reagenzien finden Sie auf unseren Seiten zu lithiumorganischen, zinkorganischen, aluminiumorganischen und siliciumorganischen Reagenzien.