Merck
Intrinsically Disordered Domain of Kinesin-3 Kif14 Enables Unique Functional Diversity.
Current biology : CB (2020-07-11)
Ilia Zhernov, Stefan Diez, Marcus Braun, Zdenek Lansky
ZUSAMMENFASSUNG
In addition to their force-generating motor domains, kinesin motor proteins feature various accessory domains enabling them to fulfill a variety of functions in the cell. Human kinesin-3, Kif14, localizes to the midbody of the mitotic spindle and is involved in the progression of cytokinesis. The specific motor properties enabling Kif14's cellular functions, however, remain unknown. Here, we show in vitro that the intrinsically disordered N-terminal domain of Kif14 enables unique functional diversity of the kinesin. Using single molecule TIRF microscopy, we found that Kif14 exists either as a diffusible monomer or as processive dimer and that the disordered domain (1) enables diffusibility of the monomeric Kif14, (2) renders the dimeric Kif14 super-processive and enables the kinesin to pass through highly crowded areas, (3) enables robust, autonomous Kif14 tracking of growing microtubule tips, independent of microtubule end-binding (EB) proteins, and (4) is sufficient to enable crosslinking of parallel microtubules and necessary to enable Kif14-driven sliding of antiparallel ones. We explain these features of Kif14 by the observed diffusible interaction of the disordered domain with the microtubule lattice and the observed increased affinity of the disordered domain for GTP-bound tubulin. We suggest that the disordered domain tethers the motor domain to the microtubule providing a diffusible foothold and a regulatory hub, tuning the kinesin's interaction with microtubules. Our findings thus exemplify pliable protein tethering as a fundamental mechanism of molecular motor regulation.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat Monohydrat, ACS reagent, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20, viscous liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumhydroxid, reagent grade, 90%, flakes
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pluronic® F-127, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, anhydrous, Redi-Dri, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
LB-Bouillon (Lennox), Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumchlorid, Molecular Biology, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glucose-Oxidase aus Aspergillus niger, Type VII, lyophilized powder, ≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methylzellulose, viscosity: 4,000 cP
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
PIPES, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, ≥99.0% (RT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid Hexahydrat, BioXtra, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure, ≥97.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-Biotin antibody produced in goat, affinity isolated antibody, lyophilized powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Monoklonales Anti-β-Tubulin-I in Maus hergestellte Antikörper, clone SAP.4G5, ascites fluid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.