Merck
Spasmolytic effects of nonprenylated rotenoid constituents of Boerhaavia diffusa roots.
Journal of natural products (2006-06-24)
Francesca Borrelli, Valeria Ascione, Raffaele Capasso, Angelo A Izzo, Ernesto Fattorusso, Orazio Taglialatela-Scafati
ZUSAMMENFASSUNG
Boerhaavia diffusa is an Ayurvedic remedy used traditionally for the treatment of a number of diseases, including those affecting the gastrointestinal tract. In the current investigation, a methanol extract obtained from roots of B. diffusa exhibited a significant spasmolytic activity in the guinea pig ileum, probably through a direct effect on the smooth muscle. A detailed phytochemical analysis of this methanol extract led to the isolation of one new (12) and six known (6-11) rotenoid derivatives. The structure of the new compound was determined through interpretation of its MS and NMR data. All the isolated rotenoids were evaluated for their effect on intestinal motility in vitro, and the results obtained showed unambiguously that they are active spasmolytic constituents. Preliminary structure-activity relationships for this class of compounds are suggested.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure -Lösung, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nifedipin, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, purified grade, ≥98.5%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ≥98.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.