Merck
431788
Ethylendiamintetraessigsäure
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
EDTA, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure, Ethylendinitrilotetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 G
€ 64,00
100 G
€ 141,00
€ 64,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.995% trace metals basis
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
functional group
amine
carboxylic acid
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
4005-OPE8008798681
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
form
solution
form
powder
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
solubility
water: ~0.5 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
Application
Ethylendiamin-Tetraessigsäure kann eingesetzt werden:
  • Als Chelatbildner in der Herstellung von ferromagnetischen BiFeO3-Nanopartikeln durch den Sol-Gel-Prozess.[1]
  • Als mobile Phase der chromatografischen Trennung von seltenen Erden.[2]
  • Zur Funktionalisierung der Au-Nanopartikel, die als Sonden in der kolometrischen Schätzung von Chrom(III)-Ionen in Lösung verwendet werden.[3]
General description
Ethylendiamintetraessigsäure ist ein wasserlöslicher Chelatbildner[4], der mit Metallionen Komplexe bilden kann.[5][6]Sie ist nützlich für die Erkennung von Metallionen und die Wasseraufbereitung[7]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nuclear magnetic resonance studies of metal-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Kula RJ
Journal of the American Chemical Society, 85(19), 2930-2936 (1963)
Properties and Infrared Spectra of Ethylenediaminetetraacetic Acid Complexes. II. Chelates of Divalent Ions
Sawyer DT
Journal of the American Chemical Society, 81(4), 816-820 (1959)
Ethylenediaminetetraacetic acid in endodontics
Z Mohammadi, et al.
European journal of dentistry, 7, S135-S142 (2013)
Ethylenediaminetetraacetic acid functionalized gold nanoparticles for sensitive colorimetric detection of chromium (III)
Li J, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 61(12), 1395-1399 (2014)
EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny
C Oviedo, et al.
Quimica nova, 26, 901-905 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf