Merck
Antibacterial cannabinoids from Cannabis sativa: a structure-activity study.
Journal of natural products (2008-08-07)
Giovanni Appendino, Simon Gibbons, Anna Giana, Alberto Pagani, Gianpaolo Grassi, Michael Stavri, Eileen Smith, M Mukhlesur Rahman
ZUSAMMENFASSUNG
Marijuana (Cannabis sativa) has long been known to contain antibacterial cannabinoids, whose potential to address antibiotic resistance has not yet been investigated. All five major cannabinoids (cannabidiol (1b), cannabichromene (2), cannabigerol (3b), Delta (9)-tetrahydrocannabinol (4b), and cannabinol (5)) showed potent activity against a variety of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains of current clinical relevance. Activity was remarkably tolerant to the nature of the prenyl moiety, to its relative position compared to the n-pentyl moiety (abnormal cannabinoids), and to carboxylation of the resorcinyl moiety (pre-cannabinoids). Conversely, methylation and acetylation of the phenolic hydroxyls, esterification of the carboxylic group of pre-cannabinoids, and introduction of a second prenyl moiety were all detrimental for antibacterial activity. Taken together, these observations suggest that the prenyl moiety of cannabinoids serves mainly as a modulator of lipid affinity for the olivetol core, a per se poorly active antibacterial pharmacophore, while their high potency definitely suggests a specific, but yet elusive, mechanism of activity.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Erythromycin, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Tetracyclin, 98.0-102.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Resorcinol, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Resorcinol, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin, potency: ≥850 μg per mg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Norfloxacin, analytical standard, ≥98% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Resorcinol, ≥98%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Cannabidiol -Lösung, 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Norfloxacin, VETRANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Resorcinol, BioXtra, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin, tested according to Ph. Eur.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.