Merck
Common trace elements alleviate pain in an experimental mouse model.
Journal of neuroscience research (2013-01-31)
Bogdan I Tamba, Maria-Magdalena Leon, Tudor Petreus
ZUSAMMENFASSUNG
Trace elements represent a group of essential metals or metaloids necessary for life, present in minute amounts. Analgesic adjuvants can enhance the effect of other pain drugs or be used for pain control themselves. Previous studies on the effects of trace elements on nociception and their potential use as analgesic adjuvants have yielded conflicting results. In this study, we tested the hypothesis that three vital trace elements (Zn²⁺, Mg²⁺, Cu²⁺) have direct antinociceptive effects. Groups of eight Swiss mice were intraperitoneally (i.p) injected with incremental concentrations of Zn²⁺ sulfate (0.5, 2.0 mg/kg), Zn²⁺ citrate (0.125, 0.5 mg/kg), Mg²⁺ chloride (37.5, 75, 150 mg/kg), Cu²⁺ chloride (0.5, 1.0, 2.0 mg/kg), and Cu²⁺ sulfate (0.5, 1.0 mg/kg) or saline (control). Evaluations were made by hot plate (HP) and tail flick (TF) tests for central antinociceptive effect, writhing test (WT) for visceral antinociceptive effect, and activity cage (AC) test for spontaneous behavior. Zn²⁺ induced pain inhibition in HP/TF tests (up to 17%) and WT (up to 25%), with no significant differences among the salts used. Mg²⁺ salts induced pain inhibition for all performed tests (up to 85% in WT). Cu²⁺ salts showed antinociceptive effects for HP/TF (up to 28.6%) and WT (57.28%). Only Mg²⁺ and Cu²⁺ salts have displayed significant effects in AC (Mg²⁺ anxiolytic/depressant effect; Cu²⁺ anxiolytic effect). We interpret these data to mean that all tested trace elements induced antinociceptive effects in central and visceral pain tests. Our data indicate the potential use of these cheap adjuvants in pain therapy.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat Heptahydrat, ACS reagent, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-sulfat, ReagentPlus®, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat Heptahydrat, ReagentPlus®, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, powder, <200 μm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat Heptahydrat, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat, reagent grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat Heptahydrat, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-Sulfat -Lösung, 4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, powder, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-sulfat, anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat -Lösung, 0.3 N
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Copper(II) chloride dihydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat Heptahydrat, ≥99.95% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, 2.0 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat, 99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat Heptahydrat, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinksulfat Heptahydrat, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat, ≥99.95% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.