- [Utilization of carbon sources by Fusarium poae (Peck) Wollenw. Strains from different trophic groups].
[Utilization of carbon sources by Fusarium poae (Peck) Wollenw. Strains from different trophic groups].
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993) (2013-03-23)
I N Kurchenko, A I Vasilevskaia, L V Artyshkova, L T Nakonechnaia, E M Iur'eva
PMID23516841
ZUSAMMENFASSUNG
It was shown that saprophytic (soil), endophytic and plant pathogenic strains of F. poae under cultivation conditions in the media containing carbon sources from mono- to polysaccharides had different abilities to use them and to accumulate biomass. Maltose, xylose, fructose, pectin were the most favorable carbon sources for the studied strains; less assimilated lactose, arabinose, and especially microcrystalline cellulose were less assimilated. It was found that endophytes and plant pathogens accumulated biomass equally, while soil strains had low ability for that.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Lactose, wasserfrei, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.