Merck
  • Feasibility study on the culture of mud crab Scylla serrata in the mid coast region of Bangladesh.
Feasibility study on the culture of mud crab Scylla serrata in the mid coast region of Bangladesh.
Pakistan journal of biological sciences : PJBS (2013-06-13)
A I Mahmud, Abdullah-Al Mamun
ZUSAMMENFASSUNG
A study was conducted at Hatiya and Nijhum Island, Noakhali in the mid coastal region of Bangladesh to identify feasibility of mud crab culture for a study period of six months from January 2010 to June 2010. Data were collected through questionnaire interviews, focus group discussions and cross check interviews. Average yearly collection of mud crabs in this area was about 890.36 tons where lower grade crabs 45.16% and these can be brought under culture practice. It has observed that saline water intrusion was evident 670 Ha. In Hatiya and vast inundated area with saline water was found in Nijhum Island. Overall waiter salinity range was between 2-10 ppt., pH range of 7.8-8.6 and the soil was silt-loamy. The average temperature of the last three years was approximately 26.10 degrees C and rainfall was almost 10.85 mm. It was observed that natural feeds were available in this study area and there was existed a small potential marketing channel with 3-4 middlemen. Also there was a good transportation system both water and road way. So, present study revealed that the area is suitable for crab culture during April to October.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 5 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
Natriumchlorid -Lösung, 5 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~5 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Natriumchlorid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Natriumchlorid, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 0.85%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, tested according to Ph. Eur.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, tablet
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, random crystals, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.