Merck
Selective extraction of berberine and palmatine from Huangbai powder.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences (2013-09-17)
Cunliu Zhou, Jun Li, Shengjiang Tan, Huiqiong Ye
ZUSAMMENFASSUNG
Berberine and palmatine are two of the main bioactive components in Huangbai, a major Chinese medicinal herb. The current methods to extract these compounds usually involving the usage of inorganic acid and base, are not only complex and time-consuming, but have a low selectivity. In this paper, it was reported that hexane, ethyl acetate and dichloromethane were tested to extract berberine and palmatine from Huangbai powder. The results showed that dichloromethane extracted selectively and effectively berberine and palmatine from Huangbai powder among the examined solvents. In addition, dichloromethane can be recycled and reused, making it a potential candidate for large scale extraction of berberine and palmatine from Huangbai.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, suitable for HPLC, ≥99.7%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, suitable for HPLC, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ethylacetat, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dichlormethan, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, ≥99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, suitable for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, natural, ≥99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dichlormethan, biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, biotech. grade, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, ReagentPlus®, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dichlormethan, Selectophore, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.