Merck
  • A randomised controlled trial comparing a thermal massager with artificial teardrops for the treatment of dry eye.
A randomised controlled trial comparing a thermal massager with artificial teardrops for the treatment of dry eye.
The British journal of ophthalmology (2013-10-18)
Ji-Eun Lee, Na Mi Kim, Jae Wook Yang, Su Jin Kim, Jong Soo Lee, Ji Eun Lee
ZUSAMMENFASSUNG
To evaluate the efficacy and safety of a thermal massager for the treatment of dry eye syndrome. Ninety-five patients with dry eye syndrome were randomly assigned to receive either the thermal massager or artificial tears treatment. Thermal massage consisted of vibration, massage and thermotherapy and was carried out twice daily. Patients in the artificial tears group received 0.1% sodium hyaluronate solution five times daily. The Ocular Surface Disease Index (OSDI) score, break-up time (BUT), Schirmer test, fluorescein staining of the cornea, tear osmolarity test and adverse events were evaluated after 4 weeks. OSDI showed a significant improvement in both groups and improvement was significantly greater in thermal massager group (p=0.032). BUT and fluorescein staining also indicated significant improvement. No differences were found between the two groups in measures other than the OSDI. Adverse events were mild and transient. Thermal massage was effective in improving dry eye syndrome both subjectively and objectively. It was safe and seems to be a useful treatment option.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus rooster comb, avian glycosaminoglycan polysaccharide
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Rinderaugen-Glaskörper
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 8,000-15,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Natrium-hyaluronat, BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,000,000-1,250,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus zooepidemicus, bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,500,000-1,750,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 30,000-50,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 2,000,000-2,400,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 300,000-500,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 10,000-30,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 2,000,000-2,200,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 50,000-90,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 15,000-30,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.