Merck
Reductive dehalogenase structure suggests a mechanism for B12-dependent dehalogenation.
Nature (2014-10-21)
Karl Ap Payne, Carolina P Quezada, Karl Fisher, Mark S Dunstan, Fraser A Collins, Hanno Sjuts, Colin Levy, Sam Hay, Stephen Ej Rigby, David Leys
ZUSAMMENFASSUNG
Organohalide chemistry underpins many industrial and agricultural processes, and a large proportion of environmental pollutants are organohalides. Nevertheless, organohalide chemistry is not exclusively of anthropogenic origin, with natural abiotic and biological processes contributing to the global halide cycle. Reductive dehalogenases are responsible for biological dehalogenation in organohalide respiring bacteria, with substrates including polychlorinated biphenyls or dioxins. Reductive dehalogenases form a distinct subfamily of cobalamin (B12)-dependent enzymes that are usually membrane associated and oxygen sensitive, hindering detailed studies. Here we report the characterization of a soluble, oxygen-tolerant reductive dehalogenase and, by combining structure determination with EPR (electron paramagnetic resonance) spectroscopy and simulation, show that a direct interaction between the cobalamin cobalt and the substrate halogen underpins catalysis. In contrast to the carbon-cobalt bond chemistry catalysed by the other cobalamin-dependent subfamilies, we propose that reductive dehalogenases achieve reduction of the organohalide substrate via halogen-cobalt bond formation. This presents a new model in both organohalide and cobalamin (bio)chemistry that will guide future exploitation of these enzymes in bioremediation or biocatalysis.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Vitamin B12, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Cyanocobalamin, pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Vitamin B12, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Cyanocobalamin (B12), analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Vitamin B12, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, powder, <150 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cyanocobalamin, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, granular, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, Carbon coated magnetic, nanopowder, <50 nm particle size (TEM), ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, pieces, 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromphenol, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Cyanocobalamin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, wire, diam. 1.0 mm, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, foil, thickness 0.1 mm, 99.95% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, foil, thickness 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, foil, thickness 0.1 mm, ≥99.99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kobalt, rod, diam. 5.0 mm, 99.95% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 4mm disks, thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 8mm disks, thickness 0.003mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 6mm disks, thickness 0.01mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 4mm disks, thickness 0.007mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 8mm disks, thickness 0.01mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.99+%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.0125mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, wire reel, 0.5m, diameter 0.05mm, hard, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 25mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kobalt, foil, 8mm disks, thickness 0.006mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.