Merck
  • Proteomics-based identification of the tumor suppressor role of aminoacylase 1 in hepatocellular carcinoma.
Proteomics-based identification of the tumor suppressor role of aminoacylase 1 in hepatocellular carcinoma.
Cancer letters (2014-05-23)
Xuyong Wei, Jie Li, Haiyang Xie, Qi Ling, Jianguo Wang, Di Lu, Lin Zhou, Xiao Xu, Shusen Zheng
ZUSAMMENFASSUNG
The present work aimed to investigate the expression and role of aminoacylase 1 (ACY1) in hepatocellular carcinoma (HCC) based on a proteomic study. The study results revealed that the expression of ACY1 was much lower in HCC tissues. ACY1 expression significantly correlated with the serum alpha fetoprotein level and tumor invasiveness. The knockdown of ACY1 in SMMC7721 cells promoted cell viability and invasiveness. In contrast, the restoration of ACY1 in BEL7402 cells inhibited cell viability and invasiveness. Further studies indicated that the knockdown of ACY1 increased the protein expression of transforming growth factor beta 1 and extracellular signal-regulated kinase 1 expression. The study's results indicated that ACY1 acts as a tumor suppressor in HCC.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
L-Lysin, ≥98% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Lysin, crystallized, ≥98.0% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat, ≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Lysin, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA, targeting mouse Chn1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA, targeting mouse Acy1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA, targeting human ACY1, ABHD14A-ACY1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA, targeting human CHN1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.