Merck
TFG clusters COPII-coated transport carriers and promotes early secretory pathway organization.
The EMBO journal (2015-01-15)
Adam Johnson, Nilakshee Bhattacharya, Michael Hanna, Janice G Pennington, Amber L Schuh, Lei Wang, Marisa S Otegui, Scott M Stagg, Anjon Audhya
ZUSAMMENFASSUNG
In mammalian cells, cargo-laden secretory vesicles leave the endoplasmic reticulum (ER) en route to ER-Golgi intermediate compartments (ERGIC) in a manner dependent on the COPII coat complex. We report here that COPII-coated transport carriers traverse a submicron, TFG (Trk-fused gene)-enriched zone at the ER/ERGIC interface. The architecture of TFG complexes as determined by three-dimensional electron microscopy reveals the formation of flexible, octameric cup-like structures, which are able to self-associate to generate larger polymers in vitro. In cells, loss of TFG function dramatically slows protein export from the ER and results in the accumulation of COPII-coated carriers throughout the cytoplasm. Additionally, the tight association between ER and ERGIC membranes is lost in the absence of TFG. We propose that TFG functions at the ER/ERGIC interface to locally concentrate COPII-coated transport carriers and link exit sites on the ER to ERGIC membranes. Our findings provide a new mechanism by which COPII-coated carriers are retained near their site of formation to facilitate rapid fusion with neighboring ERGIC membranes upon uncoating, thereby promoting interorganellar cargo transport.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Aceton, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethan, ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethan, anhydrous, 99.5%, inhibitor-free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade II, 25% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, 50 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
L-Glutamin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, clone DM1A, ascites fluid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Aceton, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethan, suitable for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, histological grade, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Aceton, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Aceton, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade I, 50% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, ≥99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, technical, ~50% in H2O (5.6 M)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutarsäure-Dialdehyd -Lösung, 50 wt. % in H2O, FCC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade I, 8% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, 50% in H2O, suitable for photographic applications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, natural, ≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.