Merck
Controlled synthesis of Fe3O4/ZIF-8 nanoparticles for magnetically separable nanocatalysts.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2015-03-15)
Fei Pang, Mingyuan He, Jianping Ge
ZUSAMMENFASSUNG
Fe3O4/ZIF-8 nanoparticles were synthesized through a room-temperature reaction between 2-methylimidazolate and zinc nitrate in the presence of Fe3O4 nanocrystals. The particle size, surface charge, and magnetic loading can be conveniently controlled by the dosage of Zn(NO3)2 and Fe3O4 nanocrystals. The as-prepared particles show both good thermal stability (stable to 550 °C) and large surface area (1174 m(2) g(-1)). The nanoparticles also have a superparamagnetic response, so that they can strongly respond to an external field during magnetic separation and disperse back into the solution after withdrawal of the magnetic field. For the Knoevenagel reaction, which is catalyzed by alkaline active sites on external surface of catalyst, small Fe3O4/ZIF-8 nanoparticles show a higher catalytic activity. At the same time, the nanocatalysts can be continuously used in multiple catalytic reactions through magnetic separation, activation, and redispersion with little loss of activity.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Supelco
Diethylenglycol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd, ReagentPlus®, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Diethylenglycol, BioUltra, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd, purified by redistillation, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Diethylenglycol, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Benzaldehyd, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Diethylenglycol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Diethylenglycol, puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd, ≥98%, FG, FCC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Diethylenglycol, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure, ≥99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Benzaldehyd, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd, natural, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cyanoacetamid, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Benzaldehyd, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.