Merck
09143
Benzaldehyd
analytical standard
Synonym(e):
Bittermandel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 ML
€ 69,90
25 ML
€ 277,00
€ 69,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023701
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
202-860-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471223
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Benzaldehyd, analytical standard
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
SMILES string
O=Cc1ccccc1
grade
analytical standard
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
n20/D 1.546
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PHR1203W212717W212709
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98%
vapor density
3.7 (vs air)
vapor density
3.7 (vs air)
vapor density
3.7 (vs air)
vapor density
3.65 (vs air), 3.7 (vs air)
Application
Benzaldehyd kann als Referenzstandard zum Nachweis von Benzaldehyd, dem toxischen Oxidationsprodukt von Benzylalkohol, der als Konservierungsmittel in Injektionsformulierungen der nichtsteroidalen Antirheumatika Diclofenac und Piroxicam sowie in Vitamin-B-Komplex-Injektionslösungen eingesetzt wird, mittels Kapillargaschromatografie eingesetzt werden.[1]
General description
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Capillary gas chromatography determination of benzaldehyde arising from benzyl alcohol used as preservative in injectable formulations.
Kazemifard AG, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(4), 685-691 (2003)
Micol Maritan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3537-3542 (2009-02-17)
A distinctive feature in the topographic organization of the olfactory system in mammals is the dual function of the odorant receptor (OR): it detects odors in the nasal epithelium and plays an instructive role in the axonal convergence of olfactory
Longyun Lv et al.
ACS combinatorial science, 15(4), 183-192 (2013-02-22)
We previously reported the novel efficient proton/heat-promoted four-component reactions (4CRs) of but-2-ynedioates, two same/different primary amines, and aldehydes for the synthesis of tetra- and pentasubstituted polyfunctional dihydropyrroles. If aromatic and aliphatic amines were used as reagents, four different series of
Young Lok Choi et al.
Organic letters, 14(19), 5102-5105 (2012-09-19)
A one-pot transition-metal-free, base-mediated synthesis of dibenzo[b,f]oxepins was developed. The reaction of 2-halobenzaldehydes with (2-hydroxyphenyl)acetonitriles proceeds via a sequential aldol condensation and intramolecular ether formation reaction in the presence of Cs(2)CO(3) and molecular sieves in toluene.
C Anitha et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 493-500 (2012-06-26)
A series of metal(II) complexes of VO(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) have been synthesized from the azo Schiff base ligand 4-((E)-4-((E)-(4-chlorophenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one (CDHBAP) and characterized by elemental analysis, spectral (IR, UV-Vis, (1)H NMR, ESR and EI-mass), magnetic moment measurements, molar