Merck
Preparation and characterization of clove essential oil-loaded liposomes.
Food chemistry (2015-02-24)
Carine Sebaaly, Alia Jraij, Hatem Fessi, Catherine Charcosset, Hélène Greige-Gerges
ZUSAMMENFASSUNG
In this study, suitable formulations of natural soybean phospholipid vesicles were developed to improve the stability of clove essential oil and its main component, eugenol. Using an ethanol injection method, saturated (Phospholipon 80H, Phospholipon 90H) and unsaturated soybean (Lipoid S100) phospholipids, in combination with cholesterol, were used to prepare liposomes at various eugenol and clove essential oil concentrations. Liposomal batches were characterized and compared for their size, polydispersity index, Zeta potential, loading rate, encapsulation efficiency and morphology. The liposomes were tested for their stability after storing them for 2 months at 4°C by monitoring changes in their mean size, polydispersity index and encapsulation efficiency (EE) values. It was found that liposomes exhibited nanometric oligolamellar and spherical shaped vesicles and protected eugenol from degradation induced by UV exposure; they also maintained the DPPH-scavenging activity of free eugenol. Liposomes constitute a suitable system for encapsulation of volatile unstable essential oil constituents.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure 200 proof, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cholesterin, Sigma Grade, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure 190 proof, for molecular biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Thymol, ≥98.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cholesterin, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Eugenol, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Methylalkohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ethanol, wasserfrei, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
SyntheChol® NS0-Supplement, 500 ×, synthetic cholesterol, animal component-free, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ethanol, standard for GC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanol, purum, fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cholesterin, from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.