Merck
  • Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography--atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction.
Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography--atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction.
Analytica chimica acta (2015-03-04)
Pavlína Pelcová, Hana Dočekalová, Andrea Kleckerová
ZUSAMMENFASSUNG
A diffusive gradient in thin films technique (DGT) was combined with liquid chromatography (LC) and cold vapor atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) for the simultaneous quantification of four mercury species (Hg(2+), CH3Hg(+), C2H5Hg(+), and C6H5Hg(+)). After diffusion through an agarose diffusive layer, the mercury species were accumulated in resin gels containing thiol-functionalized ion-exchange resins (Duolite GT73, and Ambersep GT74). A microwave-assisted extraction (MAE) in the presence of 6M HCl and 5 M HCl (55 °C, 15 min) was used for isolation of mercury species from Ambersep and Duolite resin gels, respectively. The extraction efficiency was higher than 95.0% (RSD 3.5%). The mercury species were separated with a mobile phase containing 6.2% methanol+0.05% 2-mercaptoethanol+0.02 M ammonium acetate with a stepwise increase of methanol content up to 80% in the 16th min on a Zorbax C18 reverse phase column. The LODs of DGT-MAE-LC-CV-AFS method were 38 ng L(-1) for CH3Hg(+), 13 ng L(-1) for Hg(2+), 34 ng L(-1) for C2H5Hg(+) and 30 ng L(-1) for C6H5Hg(+) for 24 h DGT accumulation at 25 °C.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Salzsäure, ACS reagent, 37%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Salzsäure, ACS reagent, 37%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chlorwasserstoff -Lösung, 4.0 M in dioxane
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumbromid, ≥99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, ACS reagent, ≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hydroxylamin -hydrochlorid, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumpersulfat, ACS reagent, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zinn(II)-Chlorid, reagent grade, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ammoniumacetat, LiChropur, eluent additive for LC-MS
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Salzsäure -Lösung, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin, BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumpersulfat, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hydroxylamin -hydrochlorid, ACS reagent, 98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumbromid, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumpersulfat, reagent grade, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acrylamid, suitable for electrophoresis, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.