Merck
  • Role of wetland organic matters as photosensitizer for degradation of micropollutants and metabolites.
Role of wetland organic matters as photosensitizer for degradation of micropollutants and metabolites.
Journal of hazardous materials (2014-05-28)
Eunkyung Lee, Ho Kyong Shon, Jaeweon Cho
ZUSAMMENFASSUNG
Overall photodegradation of pharmaceuticals, personal care products (PPCPs) and pharmaceutical metabolites were investigated in order to evaluate their photochemical fate in aquatic environments in various natural organic matter (NOM) enriched solutions. Tested PPCPs exhibited different rates of loss during direct and indirect photolysis. Here, only ultraviolet (UV) light source was used for direct photolysis and UV together with (3)DOM(*)for indirect photolysis. Diclofenac and sulfamethoxazole were susceptible to photodegradation, whereas carbamazepine, caffeine, paraxanthine and tri(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) showed low levels of photodegradation rate, reflecting their conservative photoreactivity. During indirect photodegradation, in contrast to the hydrophilic autochthonous NOM, allochthonous NOM with relatively high molecular weight (MW), specific ultraviolet absorbance (SUVA) and hydrophobicity (e.g., Suwannee River humic acid (SRHA)) revealed to significantly inhibit the photolysis of target micropollutants. The presence of Typha wetland NOM enhanced the indirect photolysis of well-known conservative micopollutants (carbamazepine and paraxanthine). And atenolol, carbamazepine, glimepiride, and N-acetyl-sulfamethoxazole were found to be sensitive to the triplet excited state of dissolved organic matter ((3)DOM(*)) with Typha wetland NOM under deoxygenated condition. This suggests that photolysis in constructed wetlands connected to the wastewater treatment plant can enhance the degradation of some anthropogenic micropollutants by the interaction with (3)DOM(*) in wetlands.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid, 99.9 atom % D
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Isopropylalkohol, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Koffein, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid, 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, Laboratory Reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Koffein, powder, ReagentPlus®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
4-Acetamidophenol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Isopropylalkohol, ≥99.7%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ibuprofen, ≥98% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ibuprofen, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Koffein, anhydrous, 99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Methylalkohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Acetaminophen, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.