Merck
59300
2-Propanol
greener alternative
≥99.8% (GC), ACS reagent
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
Assay:
≥99.8% (GC)
Bp:
82 °C (lit.)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
aldehyde, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
pH-Wert
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 20 °C
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CC(C)O
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
33539-M65044724137-M
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
HPLC Plus, for residue analysis
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
99.9%
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.378
refractive index
n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.3770-1.3780
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.377-1.378
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤0.0001%
Allgemeine Beschreibung
2-Propanol (Isopropanol) ist ein sekundärer Alkohol. Er wurde als Brennstoffersatz für verschiedene Brennstoffzellen getestet.[1] In 2-Propanol gelöstes CuO-Pulver wurde für die laserablationsgestützte Synthese von Cu-Kolloiden verwendet.[2] Eine Suspension von 2-Propanol mit Zn(NO3)2 wird zur Herstellung einer titandioxidbeschichteten Edelstahl(P25-TiO2/SS)-Photoanode verwendet, die mit einer gleichmäßig dicken Schicht P25-TiO2 überzogen ist. Diese Photoanode wird für den elektrochemischen photokatalytischen Abbau verwendet.[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 59300-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 59300-2.5L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 59300-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 59300-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Layered shaped alginate hydrogels for soft tissue engineering based on chemical control of the crosslinking rate.
Dimonie D, et al.
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8(1) (2013)
Impact of three different TiO 2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: nanoparticles, nanotubes and aerogels
D?Elia D, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14360-14373 (2011)
A direct 2-propanol polymer electrolyte fuel cell.
Cao D and Bergens SH.
Journal of Power Sources, 124(1), 12-17 (2003)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)