Merck
  • Cleaning up blood samples using a modified "QuEChERS" procedure for the determination of drugs of abuse and benzodiazepines by UPLC-MSMS(☆).
Cleaning up blood samples using a modified "QuEChERS" procedure for the determination of drugs of abuse and benzodiazepines by UPLC-MSMS(☆).
Forensic science international (2014-06-08)
Luca Anzillotti, Sara Odoardi, Sabina Strano-Rossi
ZUSAMMENFASSUNG
The "QuEChERS" (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) dispersive SPE (dSPE) method is an emerging sample preparation technique that is becoming increasingly popular in the area of multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products. A simplified QuEChERS extraction method followed by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) has been developed for the simultaneous determination of forensically relevant drugs of abuse (opiates including buprenorphine, methadone and fentanyl and analogues, cocaine and metabolites, amphetamines, LSD) and benzodiazepines and analogues (Z-drugs) in 1mL of human whole blood performing a sole extraction. The method was validated showing good repeatability, accuracy and linearity; LODs were 0.5ng/mL for all benzodiazepines tested while for drugs of abuse LODs varied from 0.05 to 2ng/mL. The method showed high throughput capabilities and was applied on various forensic cases for determination of pharmaceuticals and drugs of abuse.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, reagent grade, ≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥88%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat, puriss. p.a., drying agent, anhydrous, ≥98.0% (KT), powder (very fine)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Methylalkohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetal, ≥98%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat -Lösung, Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat -Lösung, BioUltra, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ≥95%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetaldehyd-Diethylacetal, natural, ≥97%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure -Lösung, BioUltra, 1.0 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.